Learn More
Fisherbrand™ Boîte pour lames de microscope
Code produit 13213939 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
25
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame Conditionnement
13213939 25 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13213939
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Support extrêmement durable et économique pour lames de microscope standard
  • Capacité pour vingt-cinq (25) lames standard de 3 x 1 po ou 75 x 25 mm
  • Le couvercle étanche protège les lames et empêche l’accumulation de poussière
  • Construction en plastique noir moulée durable
  • Carte d’index préimprimée dans le couvercle pour faciliter l’identification des lames
  • L’avant comporte une zone de languette (languette incluse) pour une identification supplémentaire
  • La base possède des rainures de verrouillage pour empiler plusieurs unités
  • Les lames restent en place en toute sécurité avec des partitions de diapositive numérotées
Spécification
Capacité de lame 25
Type de bouchon À clipser
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Lame de microscope
Comprend Partitions de lame numérotées
Longueur (impériale) de lame 3 po
Longueur (métrique) de lame 75 mm
Matériau Plastique
Largeur (impériale) de lame 1 po
Largeur (métrique) de lame 25 mm