Learn More
Fisherbrand™ Boîtes pour lames de microscope avec compartiments numérotés
Artikelnummer. 11741476 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Capacité de lame:
25
Pakningsstørrelse:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Couleur Capacité de lame Pakningsstørrelse
11741476 Bleu 25 1 pièce
11761476 Blanc 25 1 pièce
11751476 Rouge 25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11741476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.20€
    3.09€ / 1 pièces
    Économisez 18.11€
    85% de réduction
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnières résistants. Fisherbrand™ Les boîtes de lames de microscope avec fentes numérotées conservent les lames de microscope standard dans des fentes sécurisées qui correspondent à la carte d’identification numérotée. Les boîtes empilables disposent d’un système de verrouillage sécurisé.
Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnières résistants. Fisherbrand™ Les boîtes de lames de microscope avec fentes numérotées conservent les lames de microscope standard dans des fentes sécurisées qui correspon
  • En carton ou PP durable, sans doublure
  • Les couvercles à charnière sont fermement fermés par un verrou de verrouillage
  • Les pieds empilables offrent une stabilité optimale
  • Carte d’identification de lames numérotée comprise pour faciliter l’identification
Tekniske data
Type Porte-lames
Capacité de lame 25
Autoclavable Not Autoclavable
Type de bouchon Couvercle à charnière avec verrouillage à loquet
Couleur Bleu
L’appareil peut contenir 25
Dimensions (L x l x H) 141 x 92 x 30 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard (25 x 75 mm)
Comprend Fiche indexée numérotée
Matériau Polypropylène
Empilables Oui
Stérilité Non-sterile
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.