Learn More
Fisherbrand™ Boîtes pour lames de microscope avec compartiments numérotés
Code produit 11751476 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Capacité de lame:
25
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité de lame Conditionnement
11751476 Rouge 25 1 pièce
11761476 Blanc 25 1 pièce
11741476 Bleu 25 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11751476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.10€
    2.75€ / 1 pièces
    Économisez 17.35€
    86% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnières résistants. Fisherbrand™ Les boîtes de lames de microscope avec fentes numérotées conservent les lames de microscope standard dans des fentes sécurisées qui correspondent à la carte d’identification numérotée. Les boîtes empilables disposent d’un système de verrouillage sécurisé.
Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnières résistants. Fisherbrand™ Les boîtes de lames de microscope avec fentes numérotées conservent les lames de microscope standard dans des fentes sécurisées qui correspon
  • En carton ou PP durable, sans doublure
  • Les couvercles à charnière sont fermement fermés par un verrou de verrouillage
  • Les pieds empilables offrent une stabilité optimale
  • Carte d’identification de lames numérotée comprise pour faciliter l’identification
Spécification
Type Porte-lames
Capacité de lame 25
Autoclavable Not Autoclavable
Type de bouchon Couvercle à charnière avec verrouillage à loquet
Couleur Rouge
L’appareil peut contenir 25
Dimensions (L x l x H) 141 x 92 x 30 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope standard (25 x 75 mm)
Comprend Fiche indexée numérotée
Matériau Polypropylène
Empilables Oui
Stérilité Non-sterile