Learn More
Fisherbrand™ Boîtes pour lames de microscope avec compartiments numérotés
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Stockez et transportez 25 ou 100 lames en toute sécurité grâce aux boîtiers à charnières résistants. Fisherbrand™ Les boîtes de lames de microscope avec fentes numérotées conservent les lames de microscope standard dans des fentes sécurisées qui correspon
- En carton ou PP durable, sans doublure
- Les couvercles à charnière sont fermement fermés par un verrou de verrouillage
- Les pieds empilables offrent une stabilité optimale
- Carte d’identification de lames numérotée comprise pour faciliter l’identification
Spécification
Spécification
| Type | Porte-lames |
| Capacité de lame | 25 |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Type de bouchon | Couvercle à charnière avec verrouillage à loquet |
| Couleur | Blanc |
| L’appareil peut contenir | 25 lames |
| Dimensions (L x l x H) | 141 x 92 x 30 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Lames de microscope standard (25 x 75 mm) |
| Hauteur (impériale) | 1,18 po |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Afficher plus |