Learn More
Fisherbrand™ Pièces de rechange pour mini-centrifugeuse
Code produit 12883332 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 1,5 / 2 mL
Bande 2 x 8 Tubes de 0,2 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12883332 6 x 1,5 / 2 mL 1 pièce
12893332 Bande 2 x 8 Tubes de 0,2 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12883332
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièces de rechange pour Fisherbrand™ mini-centrifugeuse.
  • Pour une utilisation avec la mini-centrifugeuse Fisherbrand™
Spécification
Description Tube de 6 x 1,5/2 ml avec rotor pour mini-centrifugeuse SnapSpin
Matériau Polycarbonate
Type Rotor
Capacité 6 x 1,5 / 2 mL
FCR max. Aucun
Vitesse max. Aucun
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Mini-centrifuge
Biocontainment Non
Autoclavable Non autoclavable