Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Code produit 17871672 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
4500 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
17871672 4500 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17871672
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le faible encombrement du Mini Vortexer avec une puissance maximale offre un mouvement de vortex immédiat pour une grande variété de tailles de tubes. Un démarrage tactile simple permet des performances de mélange exceptionnelles à l’aide d’une seule main
  • Fabrication en ABS et silicone pour résister aux produits chimiques les plus couramment utilisés
  • La conception à profil bas et le faible encombrement (largeur de seulement 11 cm) permettent d’économiser de l’espace précieux sur une paillasse et dans des hottes filtrantes
  • L’action de vortex rapide permet de gagner du temps et de mélanger rapidement les échantillons
  • La conception moderne permet un démarrage facile et tactile d’une seule main et l’arrêt de l’agitation lorsque le tube est soulevé
  • Lorsque vous effectuez des procédures répétitives, une force d’activation faible permet d’éviter la fatigue de l’utilisateur
  • La conception sans entretien et la garantie de 5 ans permettent de réduire le coût de possession
  • La plateforme stable réduit les risques de chute d’un échantillon pendant le fonctionnement
  • Le fonctionnement silencieux et la faible vibration aident les utilisateurs à rester concentrés
  • États-Unis et UE Brevet d’utilité en instance, brevet de modèle américain n° D814,045
Spécification
Orbite 6 mm
Capacité de charge (métrique) 50 ml
Vitesse de rotation 4500 tr/min
Tension 12 VDC
Plage de températures (métrique) -20°C à +60°C
Puissance Env. 7,8 W (sous charge)
Capacité de tube 50 ml
Type de produit Agitateur Vortex
Certifications/Conformité CE, CSA, RoHS3, UKCA, RAEE
Type de prise 4 interchangeables
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plastique ABS et silicone
Dimensions (L x l x H) 5,1 x 4,3 x 3 in (13 x 11 x 7,5 cm)
Hauteur (impériale) 3 in
Hauteur (métrique) 7,5 cm
Longueur (impériale) 5,1 in
Longueur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 4,3 in
Largeur (métrique) 11 cm
Poids à l’expédition (impériale) 2 lb
Poids à l’expédition (métrique) 1 kg
Poids (impériale) 2 lb
Poids (métrique) 1 kg
Couleur Gris, Bleu
Modèle Mini Vortexer 100-240 VCA, 50/60 Hz universel
À utiliser avec (équipement) Tubes de 2 à 50 ml
Comprend Mini Vortexer, 2 capuchons en silicone, 1 adaptateur secteur à double isolation basse tension (100-240 VAC, 50/60 Hz) avec 4 prises interchangeables
Garantie et services Garantie 5 ans