Spécification
| Capacité | 17 oz, 500 ml |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Capacité (impériale) | 200 ml (17 oz) |
| Couleur | Translucides |
| Matériau | HDPE |
| Finition de col | 28 |
| Certifications/Conformité | CCD 077 ; SW-CDC-001501 ; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Type de produit | Flacon d’échantillon à col étroit |
| Afficher plus |