Learn More
Fisherbrand™ Aiguilles d’inoculation en nichrome avec poignées
Code produit 15228979 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
26 G
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Conditionnement
15228979 26 G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15228979
Expédition estimée: 28-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible en deux jauges d’aiguilles
  • Se compose d’un fil droit fixé dans une poignée en aluminium
  • La poignée mesure 18,4 cm (7,25 in) de long et a une extrémité conique
  • Le fil mesure 100 mm de long
Spécification
Longueur (impériale) 3,93 po
Longueur (métrique) 10 cm
Matériau Nichrome
Type de produit Aiguille d’inoculation
Jauge 26 G
Longueur (impériale) de la poignée 7,25 po
Longueur (métrique) de la poignée 18,4 cm
Type de poignée Poignée en aluminium