Learn More
Fisherbrand™ Pince à bout plat décalé
Code produit 16894166 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
16894166 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16894166
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La pince Fisherbrand™ présente un décalage de 45° qui s’avère idéal pour récupérer des objets plats posés sur une surface plane.
  • Comporte des poignées dentelées pour un meilleur contrôle
  • En acier inox antimagnétique
  • Le bout large mesure 0,64 x 0,051 cm (0,25 x 0,02 po)
  • Idéal pour saisir des papiers filtres
  • Longueur totale : 4,75 po, L : 120 mm (4,75 po) : l : 10 mm (0,393 po) ; H : 1,5mm (0,06 in)
Spécification
Type de pointe Décalage, pointe plate
Longueur (impériale) 4,75 in
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 120 mm
Type de produit Forceps
À utiliser avec (application) Dissection, recherche, laboratoires, manipulation de petites pièces, saisie de papiers filtres
Comprend Dentelures sur les poignées