Learn More
Fisherbrand™ Marqueurs permanents
Code produit 11764386 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Noir
Rouge
Vert
Quantité:
12/boîte
6 Paquets
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
11764386 Bleu 6 Paquets 6 pièces
17377629 Assortiment 12/boîte 12 pièces
11744386 Noir 6 Paquets 6 pièces
11774386 Vert 6 Paquets 6 pièces
11754386 Rouge 6 Paquets 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11764386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.70€
    16.06€ / 6 pièces
    Économisez 35.64€
    68% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Écrivez sur toutes les surfaces
Les marqueurs permanents Fisherbrand™écrivent sur du verre, des films, du bois, du plastique, du métal, du caoutchouc et de la porcelaine. Parfaits pour les sachets à échantillons, les lames de microscope, les diapositives, la verrerie de laboratoire et bien plus encore. Écrivez sur toutes les surfaces.
  • Produisez des lignes ultra-fines précises de 0,3 mm de large
  • L’encre permanente étanche et sans décolaration sèche presque instantanément
  • Un bouchon hermétique à joint étanche empêche le dessèchement et assure l’écriture immédiate même après un stockage prolongé
  • La longue jambe unique en acier inox permet une écriture précise dans un espace confiné
Informations sur la commande
Le lot comprend six stylos noirs opaques, deux rouges vifs, deux bleus et deux verts
Spécification
Type de pointe 0.3 mm Ultra Fine
Type de produit Marqueur permanent
Couleur Bleu
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (application) Marqueurs parfaits pour les échantillons de laboratoire, les lames de microscope, les diapositives, les béchers en verre et en plastique ainsi que les sachets d’échantillonnage en plastique
Quantité 6 Paquets
Largeur (métrique) de la ligne 0,3 mm