Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture stériles en PETG
Code produit 12064118 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Type de bouchon:
Bouchon
Bouchon à vis inviolable
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Conditionnement
12064118 500 ml Bouchon 12 pièces
12074118 125 ml Bouchon à vis inviolable -
12084118 250 ml Bouchon à vis inviolable 24 pièces
12094118 1 000 ml Bouchon à vis inviolable 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12064118
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez le risque de contamination croisée grâce à ces flacons de culture stériles et à usage unique
Le flacon de culture en PETG Fisherbrand est idéal pour la préparation et le stockage des cultures.
  • Une alternative peu coûteuse et incassable aux flacons de culture en verre
  • Apyrogènes et non cytotoxiques pour protéger les cellules
  • Les graduations moulées ne s’effacent pas
  • Fabriqués en copolyester de polyéthylène téréphtalate transparent, léger (PETG), ils présentent d’excellentes propriétés de résistance aux chocs et d’étanchéité aux gaz
  • Le bouchon est en polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Flacons conditionnés dans un plateau sous film plastique thermorétracté pour rester propres
  • La bande thermorétractable autour du bouchon et du col du flacon garantit visuellement la stérilité des flacons individuels jusqu’au retrait de la bande
  • Les références se terminant par “A” sont conçues sans bague d’inviolabilité
Compliance
Certifiés stériles à un niveau garanti de stérilité SAL de 10-6, USP classe VI afin de garantir la biocompatibilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16.9 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Pour la préparation et le stockage des milieux de culture
Matériau PETG
Stérilité Stérile
Closure Included Oui
Graduated Oui
Matériau du bouchon HDPE
Taille du bouchon 38-430 mm
Type de bouchon Bouchon
Capacité (impériale) 16,9 oz
Forme Carré
Certifications/Conformité SAL 10-6, USP classe VI
Jetable Usage unique
Type de produit Flacon pour milieu de culture