Description
Plusieurs tailles et styles pour une variété d’application
- Tous les plats sont fabriqués à partir de polystyrène vierge de qualité médicale
- Tous les plats sont stérilisés par stérilisation par faisceau électronique
- Boîtes de Pétri de style profond disponibles - conçues pour des volumes de milieux accrus, permettant des temps de culture plus longs
- Plaques de contact disponibles pour la collecte dans les environnements où le contact est requis pour collecter l'échantillon
- Emballage pratique dans des pochettes faciles à ouvrir
- 25 pochettes/Cs
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Empilable |
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Arrondi |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Boîte profonde |
| Bords | Rebord relevé |
| Conditionnement | 13/manches, 25 manches/Cs. |
| Dimensions | 100 x 25 mm |
| Hauteur (métrique) | 25 mm |
| Afficher plus |