Learn More
Fisherbrand™ Remplisseur pour contrôleur de pipette
Code produit 15219805 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Pipette de soufflage, pipette en plastique, pipette en verre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
15219805 Pipette de soufflage, pipette en plastique, pipette en verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15219805
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Includes
Filtre de rechange
Un contrôleur durable et fiable de grande capacité limite la suraspiration
Le contrôleur grande capacité, durable et fiable, évite une aspiration excessive
  • Fonctionne avec des pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml
  • Poire de soufflage à utiliser avec les pipettes de soufflage
  • Le filtre à membrane hydrophobe réduit la pénétration des liquides
  • Permet une aspiration jusqu’à 50 ml avec une compression
  • Le taux de remplissage varie en continu avec le levier de pipetage
  • Le levier permet une décharge simple
  • Le système de vanne est conçu pour que le débit n’affecte pas la précision
  • Résistant aux produits chimiques
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec Pipette de soufflage, pipette en plastique, pipette en verre
À utiliser avec (équipement) Pipettes en plastique ou en verre