Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
Sacs pour déchets biologiques autoclavables en polyéthylène, pour garantir une manipulation et une élimination en toute sécurité des déchets présentant un risque biologique.
- Toutes les poches fournies avec des fermetures à glissière étanches autoclavables, à l’exception des poches claires simples de 1,5 mil d’épaisseur
- Polyéthylène
- Plage de température 260° F
- disponible en 4 couleurs/ calendriers
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Norme D1709-85 |
| Type de bouchon | Aucune |
| Couleur | Naturel |
| Dimensions (L x l) | 24 x 12 po (61 x 30 cm) |
| Longueur (métrique) | 61 cm |
| Largeur (métrique) | 30 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (impériale) | 12 po |
| Longueur (impériale) | 24 in |
| Épaisseur | 1,50 mil |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?