Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Sacs pour déchets biologiques autoclavables en polyéthylène, pour garantir une manipulation et une élimination en toute sécurité des déchets présentant un risque biologique.
- Toutes les poches fournies avec des fermetures à glissière étanches autoclavables, à l’exception des poches claires simples de 1,5 mil d’épaisseur
- Polyéthylène
- Plage de température 260° F
- disponible en 4 couleurs/ calendriers
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Norme D1709-85 |
| Type de bouchon | Aucune |
| Conception | Ce sac ne comporte aucun symbole de danger biologique ni aucun indicateur. |
| Couleur | Naturel |
| Dimensions (L x l) | 24 x 36 po (61 x 91 cm) |
| Longueur (métrique) | 91 cm |
| Largeur (métrique) | 61 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Largeur (impériale) | 24 in |
| Longueur (impériale) | 36 po |
| Afficher plus |