Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Code produit 18376513 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Concluant
Naturel
Rouge avec impression noire
Transparent avec impression rouge
Dimensions (L x l):
12 x 8 po (30 x 20 cm)
19 x 14 po (48 x 36 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
24 x 36 po (61 x 91 cm)
25 x 35 po (64 x 89 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
30 x 33 po (76 x 84 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
48 x 38 po (122 x 97 cm)
Épaisseur:
1,50 mil
4 mil.
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
200 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Épaisseur Conditionnement
18376513 Rouge avec impression noire 12 x 8 po (30 x 20 cm) 1,50 mil 200 pièces
15386433 Naturel 24 x 12 po (61 x 30 cm) 1,50 mil 200 pièces
16235040 Naturel 24 x 36 po (61 x 91 cm) 1,50 mil 1 pièce
18346523 Transparent avec impression rouge 12 x 8 po (30 x 20 cm) 1,50 mil 200 pièces
18396533 Transparent avec impression rouge 36 x 24 po (91 x 61 cm) 1,50 mil 200 pièces
18366533 Transparent avec impression rouge 24 x 12 po (61 x 30 cm) 1,50 mil 200 pièces
18366513 Transparent avec impression rouge 30 x 24 po (76 x 61 cm) 1,50 mil 200 pièces
18376523 Rouge avec impression noire 19 x 14 po (48 x 36 cm) 1,50 mil 200 pièces
17841772 Rouge avec impression noire 23 x 19 po (58 x 48 cm) 1,50 mil 200 pièces
18396523 Rouge avec impression noire 25 x 35 po (64 x 89 cm) 1,50 mil 200 pièces
18386513 Rouge avec impression noire 30 x 33 po (76 x 84 cm) 1,50 mil 200 pièces
18316513 Rouge avec impression noire 36 x 24 po (91 x 61 cm) 4 mil. 100 pièces
18346533 Concluant 36 x 24 po (91 x 61 cm) 4 mil. 100 pièces
18346513 Concluant 30 x 24 po (76 x 61 cm) 1,50 mil 200 pièces
18548056 Rouge avec impression noire 48 x 38 po (122 x 97 cm) 1,50 mil 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 18376513
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les sacs pour déchets biologiques autoclavables en polyéthylène garantissent une manipulation et une élimination en toute sécurité des déchets présentant un risque biologique.
Sacs pour déchets biologiques autoclavables en polyéthylène, pour garantir une manipulation et une élimination en toute sécurité des déchets présentant un risque biologique.
  • Toutes les poches fournies avec des fermetures à glissière étanches autoclavables, à l’exception des poches claires simples de 1,5 mil d’épaisseur
  • Polyéthylène
  • Plage de température 260° F
  • disponible en 4 couleurs/ calendriers
Spécification
Certifications/Conformité OSHA, 29 CFR1910.1030
Type de bouchon Élastique
Couleur Rouge avec impression noire
Dimensions (L x l) 12 x 8 po (30 x 20 cm)
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Autoclavable Autoclavable
Comprend Imprimé en anglais et en espagnol
Largeur (impériale) 8 po
Longueur (impériale) 12 in
Épaisseur 1,50 mil
Matériau Polyéthylène
Type de produit Sacs autoclavables
Température (métrique) 127° C