Learn More
Fisherbrand™ Sachets à déchets à risque biologique HD autoclavables
Code produit 18588056 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Rouge avec impression noire
Transparent avec impression rouge
Dimensions (L x l):
12 x 8 po (30 x 20 cm)
23 x 19 po (58 x 48 cm)
24 x 12 po (61 x 30 cm)
30 x 24 po (76 x 61 cm)
36 x 24 po (91 x 61 cm)
Épaisseur:
1,25 mil
1,50 mil
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) Épaisseur unitSize
18588056 Rouge avec impression noire 12 x 8 po (30 x 20 cm) 1,25 mil 1000 pièces
18356513 Transparent avec impression rouge 30 x 24 po (76 x 61 cm) 1,50 mil 100 pièces
18568056 Transparent avec impression rouge 24 x 12 po (61 x 30 cm) 1,50 mil 100 pièces
18376533 Transparent avec impression rouge 36 x 24 po (91 x 61 cm) 1,50 mil 100 pièces
18336513 Rouge avec impression noire 23 x 19 po (58 x 48 cm) 1,25 mil 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 18588056
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Forte et résistante aux fuites
  • Impression avec le symbole de danger biologique et le texte en anglais et en espagnol
  • Fourni avec une fermeture à glissière
Spécification
Type de bouchon Lien torsadé
Couleur Rouge avec impression noire
Dimensions (L x l) 12 x 8 po (30 x 20 cm)
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (métrique) 20 cm
Autoclavable Autoclavable
Comprend Représentant et texte en anglais et en espagnol
Largeur (impériale) 8 po
Longueur (impériale) 12 in
Épaisseur 1,25 mil
Matériau Polyéthylène