Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène à usage unique
Code produit 17405133 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
30 mL
50 ml
100 mL
150 mL
250 ml
400 mL
600 mL
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17405133 400 mL 50 pièces
17445133 15 mL 100 pièces
17455133 30 mL 100 pièces
17485123 50 ml 100 pièces
17435133 100 mL 100 pièces
17495123 150 mL 100 pièces
17415133 250 ml 50 pièces
17425133 600 mL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17405133
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Très résistant aux acides forts, aux solvants organiques et à d’autres réactifs de laboratoire courants
La construction nervurée permet un empilage sans adhérence
  • Spécial “sans gouttes” lèvre
  • La base permet au bécher de rester à plat pendant l’utilisation
  • Gradués en ml et en oz.
Spécification
Capacité (métrique) 400 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Hautement résistants aux acides forts, aux solvants organiques et autres réactifs de laboratoire courants
Comprend Bec verseur
Incréments 25 ml
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui