Description
La construction nervurée permet un empilage sans adhérence
- Spécial “sans gouttes” lèvre
- La base permet au bécher de rester à plat pendant l’utilisation
- Gradués en ml et en oz.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Hautement résistants aux acides forts, aux solvants organiques et autres réactifs de laboratoire courants |
| Comprend | Bec verseur |
| Incréments | 10 mL |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Oui |
| Graduated | Oui |