Description
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
- Cylindres translucides
- Graduations moulées larges et faciles à lire
- Grande base arrondie rainurée pour offrir renfort et stabilité
- Large bec verseur ; le modèle 10 ml comporte une partie supérieure conique pour faciliter le remplissage et le versement
- Hydrophobes
- Résistance aux produits chimiques
- Transparents
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | ASTM |
| Étalonnage | Pour le stockage/la distribution |
| Graduations | 5 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Subdivision | 5 ml |
| Forme | Rond |
| Base Type | Circulaire |
| Type de produit | Bouteille graduée |