Learn More
Fisherbrand™ Éprouvettes graduées en polypropylène
Code produit 11967884 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
2 pièces
4 pièces
6 pièces
8 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11967884 50 ml 1 ml -
11947884 10 ml 0.2 ml -
11957884 25 ml 0.5 ml 12 pièces
11997874 100 ml 1 ml 8 pièces
11907884 250 ml 2 ml 8 pièces
11967874 500 ml 5 ml 6 pièces
11937874 1000 ml 10 ml 4 pièces
11927874 2000 ml 20 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11967884
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
Étalonnés pour son volume contenu / pour délivrer un volume donné à 20°C
  • Cylindres translucides
  • Graduations moulées larges et faciles à lire
  • Grande base arrondie rainurée pour offrir renfort et stabilité
  • Large bec verseur ; le modèle 10 ml comporte une partie supérieure conique pour faciliter le remplissage et le versement
  • Hydrophobes
  • Résistance aux produits chimiques
  • Transparents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité ASTM
Étalonnage Pour le stockage/la distribution
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 1 ml
Forme Rond
Base Type Circulaire
Type de produit Bouteille graduée