Learn More
Fisherbrand™ Récipients à échantillons gradués en PP
Code produit 11769378 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacité (impériale):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Closure Included:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité (impériale) Stérilité Closure Included unitSize
11769378 133 mL 4,5 oz. Stérile Non 500 pièces
11779378 148 mL 5 oz. Stérile Oui 100 pièces
11964395 133 mL 4,5 oz. Non stérile Oui 500 pièces
11789378 237 mL 8 oz. Stérile Non 500 pièces
11799378 237 mL 8 oz. Stérile Oui 100 pièces
11984375 237 mL 8 oz. Non stérile Non 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11769378
Expédition estimée: 07-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons
  • Autoclavables
  • Gradué
  • Sans couvercle
Informations sur la commande
Remarque : les récipients stériles avec couvercles sont emballés individuellement et sont stériles à l’intérieur du récipient. Les conteneurs non stériles et stériles sans couvercles sont emballés en vrac.
Spécification
Closure Included Non
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 4,5 oz.
Capacité (métrique) 133 mL