Learn More
Fisherbrand™ Récipients à échantillons gradués en PP
Code produit 11779378 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
133 mL
148 mL
237 mL
Capacité (impériale):
4,5 oz.
5 oz.
8 oz.
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Closure Included:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Capacité (impériale) Stérilité Closure Included Conditionnement
11779378 148 mL 5 oz. Stérile Oui 100 pièces
11769378 133 mL 4,5 oz. Stérile Non 500 pièces
11964395 133 mL 4,5 oz. Non stérile Oui 500 pièces
11789378 237 mL 8 oz. Stérile Non 500 pièces
11799378 237 mL 8 oz. Stérile Oui 100 pièces
11984375 237 mL 8 oz. Non stérile Non 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11779378
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le prélèvement, le transport et le stockage des échantillons
  • Autoclavables
  • Graduées
  • Avec ou sans couvercle à clipser en polyéthylène non autoclavable
Informations sur la commande
Remarque : les récipients stériles avec couvercles sont emballés individuellement et sont stériles à l’intérieur du récipient. Les conteneurs non stériles et stériles sans couvercles sont emballés en vrac.
Spécification
Closure Included Oui
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 5 oz.
Capacité (métrique) 148 mL