Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de pesée antistatique en polystyrène
Code produit 15223638 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
270 ml
Couleur:
Bleu
Naturel
Type:
Nacelle de pesée
Pour boat
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Type Conditionnement
15223638 100 ml Bleu Nacelle de pesée 500 pièces
16572240 270 ml Naturel Pour boat 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ne pas utiliser à plus de 90°C.
Code produit 15223638
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ne pas utiliser à plus de 90°C.
Les boîtes jetables sont idéales pour les applications de pesée, de distribution ou de stockage
Les boîtes de pesée antistatiques en polystyrène Fisherbrand™ sont exemptes de contaminants, antistatiques et biologiquement inertes. Les boîtes jetables sont idéales pour les applications de pesée, de distribution ou de stockage.
Parfait pour la pesée de matériaux affectés par l’électricité statique.
  • Résistant aux acides dilués, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases
  • Le fond plat évite tout basculement.
  • Fabriqué en polystyrène épais de 12 mil, 20 % plus épais que la plupart des boîtes sur le marché, pour une meilleure résistance, stabilité et facilité de manipulation
  • Les becs verseurs Pour boat sont moulés pour faciliter le versement et la distribution
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Bleu
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Plat
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications de pesée, de distribution ou de stockage
Épaisseur 12 mil
Dimensions (L x l x H) 3,5 x 3,5 x 1 po (88,9 x 88,9 x 25,4 mm)
Longueur (impériale) 3,5 po
Longueur (métrique) 88,9 mm
Largeur (impériale) 3,5 po
Largeur (métrique) 88,9 mm
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) de la base intérieure 61 mm
Diamètre (métrique) 61 mm (base intérieure)