Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de pesée antistatique en polystyrène
Codice prodotto. 16572240 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
270 ml
Couleur:
Bleu
Naturel
Type:
Nacelle de pesée
Pour boat
Dimensione della confezione:
250 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacité (métrique) Couleur Type Dimensione della confezione
16572240 270 ml Naturel Pour boat 250 pièces
15223638 100 ml Bleu Nacelle de pesée 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ne pas utiliser à plus de 90°C.
Codice prodotto. 16572240
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ne pas utiliser à plus de 90°C.
Les boîtes jetables sont idéales pour les applications de pesée, de distribution ou de stockage
Les boîtes de pesée antistatiques en polystyrène Fisherbrand™ sont exemptes de contaminants, antistatiques et biologiquement inertes. Les boîtes jetables sont idéales pour les applications de pesée, de distribution ou de stockage.
Parfait pour la pesée de matériaux affectés par l’électricité statique.
  • Résistant aux acides dilués, aux solutions aqueuses, aux alcools et aux bases
  • Le fond plat évite tout basculement.
  • Fabriqué en polystyrène épais de 12 mil, 20 % plus épais que la plupart des boîtes sur le marché, pour une meilleure résistance, stabilité et facilité de manipulation
  • Les becs verseurs Pour boat sont moulés pour faciliter le versement et la distribution
Specifica
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 270 ml
Couleur Naturel
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Plat
Type Pour boat
À utiliser avec (application) Idéal pour les applications de pesée, de distribution ou de stockage
Épaisseur 12 mil
Dimensions (L x l x H) 4,75 x 7,75 x 1 po (120 x 120 x 25,4 mm)
Longueur (impériale) 4,75 po
Longueur (métrique) 120 mm
Largeur (impériale) 7,75 po
Largeur (métrique) 196 mm
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) de la base intérieure 98 mm
Diamètre (métrique) 98 mm (base intérieure)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.