Learn More
Fisherbrand™ Couvercles de creuset en porcelaine
Code produit 13449709 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
30 mm
40mm
44mm
53mm
60mm
75mm
87mm
99 mm
115mm
Diamètre (métrique) interne:
26 mm
34mm
38mm
45mm
54mm
66mm
77mm
90 mm
105mm
Hauteur (métrique):
5 mm
5,5mm
6mm
7mm
8mm
8 mm
9mm
Épaisseur (métrique):
1,75mm
1,75 mm
1,9mm
2,3mm
2,5mm
2,75mm
2,75 mm
3 mm
Conditionnement:
6 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Diamètre (métrique) interne Hauteur (métrique) Épaisseur (métrique) unitSize
13449709 53mm 45mm 7mm 2,3mm -
13419709 30 mm 26 mm 5 mm 1,75 mm 6 pièces
13439709 40mm 34mm 5,5mm 1,75mm 6 pièces
13429709 44mm 38mm 6mm 1,9mm 6 pièces
13469709 75mm 66mm 7mm 2,5mm 6 pièces
13459709 60mm 54mm 7mm 2,5mm 6 pièces
13479709 87mm 77mm 8mm 2,75mm 6 pièces
13499709 115mm 105mm 9mm 3 mm 6 pièces
13489709 99 mm 90 mm 8 mm 2,75 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 13449709
À utiliser avec Fisherbrand Creusets en porcelaine de forme haute et large.
À utiliser avec les creusets en porcelaine hauts et larges Fisherbrand
  • Vitrées à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception de la surface extérieure du fond
  • Avec poignée perforée
  • Il est fortement recommandé que les vitesses de chauffage et de refroidissement ne dépassent pas 200°C par heure et
Spécification
Description Avec poignée perforée
Diamètre (métrique) interne 45mm
Matériau Porcelaine
Finition Vitré
À utiliser avec (application) À utiliser avec les creusets en porcelaine Fisherbrand de forme haute et large
Température max. (métrique) 1150°C
Épaisseur (métrique) 2,3mm
Poids (métrique) 24 g
Diamètre (métrique) externe 53mm
Hauteur (métrique) 7mm
Product Type Couvercle de creuset