Learn More
Fisherbrand™ Boîtes d’évaporation en porcelaine
Code produit 13499719 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
35 mL
70 mL
80 mL
120 mL
150 mL
250 mL
1285 mL
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13499719 70 mL 6 pièces
13479719 35 mL 6 pièces
13489719 80 mL 6 pièces
13409729 120 mL 6 pièces
13419729 150 mL -
13439729 250 mL 6 pièces
13429729 1285 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13499719
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Intérieur et extérieur émaillé sauf bord.
Plateau en plaques en plaques
  • Fond rond
  • Intérieur et extérieur émaillé sauf bord.
  • Grande résistance aux produits chimiques
  • Supporte des températures allant jusqu’à 1150°C (2102°F)
  • Sans housse
Spécification
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 70 mL
Matériau Porcelaine
Forme Arrondi
Type Capsule d’évaporation
À utiliser avec (application) Procédés d’évaporation et calcination
Finition intérieure Vitré
Plage de températures (impériale) 2102°F
Plage de températures (métrique) 1150°C
Épaisseur 2 mm
Hauteur (métrique) 30 mm
Hauteur (impériale) 1,18 in
Diamètre (impériale) 2,95 in
Diamètre (métrique) 75 mm