Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à poudre
GREENER_CHOICE
Code produit 12642435 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
6.5 cm
7.5 cm
10.5 cm
15 cm
Diamètre (métrique) de la tige:
16mm
21 mm
27 mm
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
225 ml
750 ml
Hauteur (métrique):
6.6 cm
8.4 cm
10.3 cm
13.7 cm
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Capacité (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
12642435 10.5 cm 21 mm 225 ml 10.3 cm 6 pièces
12652435 15 cm 27 mm 750 ml 13.7 cm 4 pièces
11907914 15 cm 27 mm 750 ml 13.7 cm 24 pièces
11997904 10.5 cm 21 mm 225 ml 10.3 cm 24 pièces
11907924 7.5 cm 16mm 100 ml 8.4 cm 36 pièces
11997914 6.5 cm 16mm 50 ml 6.6 cm 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12642435
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tiges parallèles minimisent la formation de ponts de poudre.
Les tiges parallèles minimisent la formation de ponts entre les composants des poudres
  • PP durable
  • Nervures externes pour empêcher la formation de poches d’air
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 10.5 cm
Capacité (métrique) 225 ml
Diamètre (métrique) de la tige 21 mm
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 10.3 cm
Autoclavable Autoclavables
Longueur (métrique) du tube 33 mm