Learn More
Fisherbrand™ Tubes de microcentrifugation Premium : 1,5 ml
Code produit 12330343 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Lavande
Naturel
Orange
Rouge
Conditionnement:
500 pièces
Pack de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12330343 Rouge 500 pièces
15537741 Naturel Pack de 500
12370343 Jaune 500 pièces
12300343 Orange 500 pièces
12350343 Lavande 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12330343
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les bouchons à clipser à dessus plat constituent un joint fiable, sûr et étanche même en cas d’ébullition prolongée
Les bouchons à clipser plats offrent une étanchéité aux liquides sûre et fiable, même en cas d’ébullition prolongée.
Capacité : 1.5 ml
  • PP haute pureté
  • Graduation par incréments de 0.1 et 0.25 ml
  • Supportent des forces allant jusqu’à 30,000 × g
  • Bouchons à ouverture facile avec point d’insertion de l’aiguille et zone de marquage texturée
  • Zone d’étiquetage sur l’extérieur du tube
  • Intérieur hautement poli pour une récupération maximale des échantillons
  • Plage de températures de -80°C à +121°C
  • S’adaptent à tous les rotors standard
  • Apyrogènes
  • Autoclavables à 121°C / 15 psi pendant 15 minutes
Informations sur la commande
Disponibles dans huit couleurs ou dans des assortiments de couleurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser à dessus plat
Certifications/Conformité Sans DNase ni RNase
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 1.5 ml
Couleur Rouge
Matériau Polypropylène
Comprend Point d’insertion de l’aiguille
Type d’étiquette Zone d’étiquetage
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de bouchon Bouchon à clipser plat
FCR max. 30000 ×g
Diamètre (métrique) 10,8mm
Longueur (métrique) 40,6mm