Learn More
Fisherbrand™ Lingettes préhumidifiées
Code produit 12972780 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Lingettes pré-humidifiées IPA Clean-Wipes™
Lingettes pré-humidifiées DI Clean-Wipes™
Lingettes sèches Clean-Wipestrade;
Solution de saturation:
Alcool isopropylique pur à 70 % de qualité réactif et eau déionisée à 30 %
Eau pure déminéralisée à 100 %
Sec
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Solution de saturation Conditionnement
12972780 Lingettes pré-humidifiées DI Clean-Wipes™ Eau pure déminéralisée à 100 % 100 pièces
11744346 Lingettes sèches Clean-Wipestrade; Sec 100 pièces
11734346 Lingettes pré-humidifiées DI Clean-Wipes™ Eau pure déminéralisée à 100 % 100 pièces
11754346 Lingettes pré-humidifiées IPA Clean-Wipes™ Alcool isopropylique pur à 70 % de qualité réactif et eau déionisée à 30 % 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12972780
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier.
Les lingettes préhumidifiées Fisherbrand&Trade; sont idéales pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes. Lingettes non tissées sèches ou pré-humidifiées à l’eau déionisée pure à 100 % ou avec un mélange de 70 % d’alcool isopropylique et 30 % d’eau déionisée de qualité réactif pur.
  • Le chiffon en cellulose et polyester est doux et non pelucheux ; il ne raye pas les surfaces et ne se désagrège pas comme les lingettes en papier
  • Le récipient refermable distribue des lingettes simples, élimine la contamination par la poussière et la saleté
  • préhumidifiées avec 100 % d’eau déionisée pure 
Informations sur la commande
Boîte de 100 lingettes par canister en PE
Spécification
Type de produit Lingettes pré-humidifiées DI Clean-Wipes™
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,8 cm
Largeur (impériale) 15,24 cm
Largeur (métrique) 15,2 cm
Matériau Polyester Cellulose
Dimensions (L x l) 9 x 6 in (22,8 x 15,2 cm)
À utiliser avec (application) Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes.
À utiliser avec (équipement) Pour essuyer ou nettoyer des pièces optiques, de la verrerie, des électrodes, des cuves et des microscopes
Solution de saturation Eau pure déminéralisée à 100 %