Learn More
Hellma™ Cuves de type cellules standard en quartz, silice et verre
Code produit 10340721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
1 mm
5 mm
10 mm
Matériau:
Quartz Suprasil
Quartz Suprasil 300
Verre proche UV
Quantité:
2/paquet
Unité
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur du trajet optique Matériau Quantité Conditionnement
10340721 10 mm Quartz Suprasil 300 Unité 1 pièce
11771754 1 mm Quartz Suprasil Unité 2 pièces
11791754 5 mm Quartz Suprasil Unité 2 pièces
10258560 1 mm Quartz Suprasil 300 Unité 1 pièce
11721774 10 mm Verre proche UV 2/paquet 2 pièces
11781784 10 mm Quartz Suprasil Unité 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10340721 Fournisseur Hellma™ Code fournisseur 1001046
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Fitted PTFE covers or tapered PTFE stoppers, except 14-385-906A and -902A, which come with glass cover plates
Conçues pour maintenir des échantillons lors d’expériences de spectroscopie et d’analyse optique. Hellma™ Les cuves standard en quartz, silice et verre offrent une transparence optique excellente.
  • Essayées et testées sur des décennies, utilisées dans d’innombrables applications
  • Précision optimale en termes de longueur de trajet optique et de parallélisme
  • Très haute résistance à la température et résistance chimique due à la liaison thermique de composants individuels
  • Planéité de surface unique des fenêtres optiques de 0,001 mm
  • La conception optimisée par fonction avec les bords biseautés et les coins protège contre les risques de dommages causés par le fractionnement et aide les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes
Spécification
Type Macro Cell 100-QX
Description 2 fenêtres
Capacité (métrique) 3500 μl
Matériau Quartz Suprasil 300
Largeur (métrique) intérieure 9,5mm
Comprend Couvercle en PTFE
Quantité Unité
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 200 à 3500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
Largeur (métrique) 12,5mm