Learn More
Fisherbrand™ Robinets et bouchons pour bonbonne rectangulaire
Code produit 13448039 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13448039 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13448039
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Bonbonnes rectangulaires en PEHD et en polypropylène Fisherbrand
Une valeur sûre pour votre laboratoire
Robinets à utiliser avec des bonbonnes rectangulaires en PEHD et PP Fisherbrand
  • Les robinets comprennent un insert à raccord cannelé permettant d’accueillir une tubulure de dia. int. de 5/16 po.
  • Le bec verseur du robinet s’adapte à un
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Fisherbrand Bonbonnes rectangulaires en PEHD et polypropylène
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 1 de chaque
Type de produit Robinet