Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse robustes et réutilisables en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
2000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
Les béchers de forme basse robustes en verre réutilisables Fisherbrand™ sont dotés d’une structure robuste, idéale pour les chocs mécaniques et d’autres applications difficiles. Le bec verseur est conçu pour des performances optimales.
- Parois uniformes épaisses
- Bord supérieur uniformément façonné avec une épaisseur de paroi supplémentaire
- Zone de marquage à finition mate résistante
- Échelle graduée blanche
Compliance
Conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960, exigences de type II
Spécification
Spécification
| Précision | ± 5% |
| Capacité (impériale) | 13,52 oz. |
| Description | Bécher |
| Diamètre (impériale) externe | 3,03 in |
| Diamètre (métrique) externe | 7,7 cm |
| Capacité (métrique) | 400 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale |
| Plage de graduations | 25 à 325 ml |
| Hauteur (impériale) | 4,48 in |
| Afficher plus |