Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse robustes et réutilisables en verre
Code produit 16525840 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
2000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16525840 4000 ml 1 pièce
16505840 250 ml 12 pièces
16515840 400 ml 12 pièces
16535840 600 ml 6 pièces
16585830 1 000 ml 6 pièces
16595830 2000 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes où des gradients thermiques importants existent en raison d’un manque d’agitation du contenu ou d’une absence de contrôle de la température.
Code produit 16525840
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes où des gradients thermiques importants existent en raison d’un manque d’agitation du contenu ou d’une absence de contrôle de la température.
Bec verseur conçu pour des performances optimales
Les béchers de forme basse robustes en verre réutilisables Fisherbrand™ sont dotés d’une structure robuste, idéale pour les chocs mécaniques et d’autres applications difficiles. Le bec verseur est conçu pour des performances optimales.
  • Parois uniformes épaisses
  • Bord supérieur uniformément façonné avec une épaisseur de paroi supplémentaire
  • Zone de marquage à finition mate résistante
  • Échelle graduée blanche
  • Bec verseur conçu pour des performances op
Compliance
Conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960, exigences de type II
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (impériale) 135,25 oz.
Description Bécher
Diamètre (impériale) externe 6,33 in
Diamètre (métrique) externe 16,1 cm
Capacité (métrique) 4000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale
Plage de graduations 500 à 3500 ml
Hauteur (impériale) 9,92 in
Hauteur (métrique) 25,2 cm
Comprend Bec verseur
Incréments 500 ml
Type d’étiquette Marquage à finition mate
Quantité Pièce
Type Bécher
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM E960 ASTM E438 USP Type I
Scale affichage double échelle