Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme basse robustes et réutilisables en verre
Code produit 16595830 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
400 ml
600 ml
1 000 ml
2000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16595830 2000 ml 4 pièces
16505840 250 ml 12 pièces
16515840 400 ml 12 pièces
16535840 600 ml 6 pièces
16585830 1 000 ml 6 pièces
16525840 4000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes où des gradients thermiques importants existent en raison d’un manque d’agitation du contenu ou d’une absence de contrôle de la température.
Code produit 16595830
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes où des gradients thermiques importants existent en raison d’un manque d’agitation du contenu ou d’une absence de contrôle de la température.
Les gobelets en verre robustes offrent une résistance mécanique et une durabilité supérieures. Sécurité améliorée lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale.
Les béchers de forme basse robustes en verre réutilisables Fisherbrand™ sont dotés d’une structure robuste, idéale pour les chocs mécaniques et d’autres applications difficiles. Le bec verseur est conçu pour des performances optimales.
  • Parois uniformes épaisses
  • Bord supérieur uniformément façonné avec une épaisseur de paroi supplémentaire
  • Zone de marquage à finition mate résistante
  • Échelle graduée blanche
  • Bec verseur conçu pour des performances op
Compliance
Conçu conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E 960, exigences de type II
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (impériale) 67,62 oz.
Description Bécher
Diamètre (impériale) externe 5,11 in
Diamètre (métrique) externe 13 cm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale
Plage de graduations 200 à 1800 ml
Hauteur (impériale) 7,48 in
Hauteur (métrique) 19 cm
Comprend Bec verseur
Incréments 200 ml
Type d’étiquette Marquage à finition mate
Quantité 4/boîte
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Scale affichage double échelle
Modèle Paroi robuste