Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture réutilisables en verre ambré
Code produit 15837001 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
100 mL
10 000 mL
2000 mL
250 ml
5 000 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15837001 250 ml 10 pièces
15817001 100 mL 10 pièces
15847001 500 mL 10 pièces
15827001 1 000 ml 10 pièces
17455353 2000 mL 1 pièce
17465353 5 000 ml 1 pièce
17445353 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15837001
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons de culture réutilisables en verre ambré Fisherbrand™ pour de nombreuses applications générales de laboratoire.
Les flacons de culture en verre ambré réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d’une bague anti-goutte en PP. Avec une bague anti-goutte transparente (naturelle) remplaçable en PP.
  • Pastille de marquage permanent en émail blanc
  • Filetage à vis GL 45
  • Sans joint
  • Autoclavable (jusqu’à 140°C)
  • Verre borosilicaté ambré
  • Bouchon en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,7 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
À utiliser avec (application) Stockage de milieux et de réactifs, liquides de rétention et de distribution, stockage de produits chimiques
Comprend Bouchon à vis, bague anti-goutte
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nbre par carton 10/Carton
Quantité 10 Pk.
Couleur de la vis Bleu
Matériau de la vis Polypropylène
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Bleu
Pré-stérilisé Non
Certifications/Conformité ISO 4796
Closure Included Oui
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 143 mm
Type de produit Flacon de culture ambré
Hauteur (impériale) 5,4 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 70 mm
Type de bouchon Bouchon à vis