Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture réutilisables en verre ambré
Code produit 17465353 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
100 mL
10 000 mL
2000 mL
250 ml
5 000 ml
500 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17465353 5 000 ml 1 pièce
15817001 100 mL 10 pièces
15837001 250 ml 10 pièces
15847001 500 mL 10 pièces
15827001 1 000 ml 10 pièces
17455353 2000 mL 1 pièce
17445353 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17465353
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons de culture réutilisables en verre ambré Fisherbrand™ pour de nombreuses applications générales de laboratoire.
  • Tache permanente en émail blanc
  • Filetage de vis GL 45
  • Sans doublure
  • Autoclavable (jusqu’à 140 °C)
  • Verre borosilicaté ambré
  • Bouchon en PP
Spécification
Capacité (métrique) 5 000 ml
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 7,1 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
À utiliser avec (application) Stockage de milieux et de réactifs, liquides de rétention et de distribution, stockage de produits chimiques
Comprend Bouchon à vis, bague anti-goutte
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nbre par carton 1/Carton
Quantité 1 de chaque
Couleur de la vis Bleu
Matériau de la vis Polypropylène
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Bleu
Pré-stérilisé Non
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 330 mm
Hauteur (impériale) 12,9 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 186 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 169,07 oz
Forme Cylindrique
Certifications/Conformité ISO 4796
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon de culture ambré