Learn More
Fisherbrand™ Flacons de culture en verre réutilisables avec bouchon
Code produit 15416123 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
2000 mL
250 ml
5000 mL
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15416123 5000 mL 1 pièce
15446113 100 ml 10 pièces
15456113 250 ml 10 pièces
15476113 500 ml 10 pièces
15486113 1000 ml 10 pièces
15406123 2000 mL 1 pièce
15436123 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15416123
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comporte une bague anti-goutte en PP transparente (naturel), anti-gouttes et remplaçable
Utilisez ces flacons de culture en verre pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les flacons de culture en verre réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d’un anneau de versement en PP. Avec un anneau de versement anti-goutte transparent remplaçable en PP.
  • Pastille de marquage permanent en émail blanc
  • Bouchon à vis GL 45
  • Sans joint
  • Autoclavable (jusqu’à 140°C)
  • Verre borosilicaté
  • Bouchon en PP
Informations sur la commande
Flacons de 2 000 ml et plus : 1/boîte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 169,07 oz, 5 000 ml
Capacité (métrique) 5000 mL
Capacité (impériale) 169,07 oz.
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 7,1 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30mm
À utiliser avec (application) Stockage de médias et de réactifs, Retenue et distribution des fluides, Stockage de produits chimiques
Comprend Bouchon à vis, bague anti-goutte
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nbre par carton 1
Quantité Carton de 1
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Bleu
Graduations 1 000 à 4 000 ml
Certifications/Conformité ISO 4796
Closure Included Oui
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 330 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 12,9 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 181 mm
Type de bouchon Bouchon à vis