Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Flacons de culture en verre réutilisables avec bouchon
Code produit 15476113 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 000 mL
2000 mL
250 ml
5000 mL
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15476113 500 ml 10 pièces
15446113 100 ml 10 pièces
15456113 250 ml 10 pièces
15486113 1000 ml 10 pièces
15406123 2000 mL 1 pièce
15416123 5000 mL 1 pièce
15436123 10 000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les articles ci-dessous sont des équivalences corresondant à votre recherche 2151594
Code produit 15476113
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les articles ci-dessous sont des équivalences corresondant à votre recherche 2151594
FISHERBRAND™ Les bouteilles de milieux en verre réutilisables avec bouchon sont fabriquées en verre borosilicate et disposent d’un anneau de versement en polypropylène transparent, sans goutte et remplaçable, avec un bouchon filetage sans doublure GL 45. Autoclavables et idéales pour le mélange, le stockage ou le transport de milieux, de produits chimiques ou de solvants.
Utilisez ces flacons de culture en verre pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les flacons de culture en verre réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d’un anneau de versement en PP. Avec un anneau de versement anti-goutte transparent remplaçable en PP.
  • Fabriqué en verre borosilicate pour la résistance chimique et la durabilité
  • Bouchon fileté en polypropylène sans doublure GL 45 inclus
  • Anneau de versement en polypropylène transparent (naturel), sans goutte, remplaçable
  • Endroit permanent en émail blanc pour faciliter l’étiquetage
  • Autoclavable jusqu’à 140 °C
  • Adapté au mélange, au stockage et au transport de milieux, de produits chimiques et de solvants
Informations sur la commande
Flacons de 2 000 ml et plus : 1/boîte.
Spécification
Capacité 17 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 3,3 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,18 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 30 mm
À utiliser avec (application) Stockage de médias et de réactifs, Retenue et distribution des fluides, Stockage de produits chimiques
Comprend Anneau de versement antigoutte en PP transparent
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 10 Pk.
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Bleu
Graduations 100 à 400 ml
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 176 mm
Hauteur (impériale) 6,9 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 86 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 17 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité ISO 4796
Jetable Réutilisable
Type de produit Pack de démarrage de bouteilles médias