Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Flacons de culture en verre réutilisables avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Utilisez ces flacons de culture en verre pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les flacons de culture en verre réutilisables Fisherbrand™ avec bouchon sont équipés d’une ouverture large et pratique, de graduations améliorées et d’un anneau de versement en PP. Avec un anneau de versement anti-goutte transparent remplaçable en PP.
- Fabriqué en verre borosilicate pour la résistance chimique et la durabilité
- Bouchon fileté en polypropylène sans doublure GL 45 inclus
- Anneau de versement en polypropylène transparent (naturel), sans goutte, remplaçable
- Endroit permanent en émail blanc pour faciliter l’étiquetage
- Autoclavable jusqu’à 140 °C
- Adapté au mélange, au stockage et au transport de milieux, de produits chimiques et de solvants
Informations sur la commande
Flacons de 2 000 ml et plus : 1/boîte.
Spécification
Spécification
| Capacité | 33,8 oz., 1000 ml |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (impériale) | 3,9 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,18 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 30 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage de médias et de réactifs, Retenue et distribution des fluides, Stockage de produits chimiques |
| Comprend | Anneau de versement antigoutte en PP transparent |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 10 Pk. |
| Afficher plus |