Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit réutilisables en verre
Code produit 15406143 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15406143 125 ml 12 pièces
15476133 25 ml 12 pièces
11980707 125 ml 12 pièces
15496133 50 ml 12 pièces
11970707 50 ml 12 pièces
15446143 1000 ml 6 pièces
11930717 1000 ml 6 pièces
15436143 500 ml 6 pièces
15426143 250 ml 12 pièces
15456143 2000 ml 4 pièces
15466143 4 l 1 pièce
11960717 6000 ml 1 pièce
15439113 6000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15406143
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements
Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre réutilisables Fibroblastes™ sont utiles pour les solutions de mesure et de mélange où un haut degré de précision n’est pas nécessaire. Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements.
  • Partie supérieure façonnée renforcée avec finition arrondie
  • Corps à paroi épaisse
  • Pastilles de marquage en émail de céramique blanc
Compliance
Conçus avec les exigences de la spécification ASTM™ E1404 type 1 de classe 1
Tekniske data
Matériau du bouchon Caoutchouc
Description Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité
Diamètre (impériale) externe 2,59 in
Capacité (métrique) 125 ml
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduations 50 à 125 ml
Graduations 25 ml
Hauteur (impériale) 4,25 in
Hauteur (métrique) 10,8 cm
Nbre de positions 1
Type de produit Erlenmeyer Flask
Surface d’écriture Marquage en émail de céramique à finition mate
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Yes
Mouth Style Étroit
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Flat
Diamètre (métrique) externe 66 mm
Traitement de surface Untreated
Taille du bouchon 5
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.