Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit réutilisables en verre
Code produit 15496133 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
4 pièces
6 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15496133 50 ml 12 pièces
15476133 25 ml 12 pièces
15406143 125 ml 12 pièces
11980707 125 ml 12 pièces
11970707 50 ml 12 pièces
15446143 1000 ml 6 pièces
11930717 1000 ml 6 pièces
15436143 500 ml 6 pièces
15426143 250 ml 12 pièces
15456143 2000 ml 4 pièces
15466143 4 l 1 pièce
11960717 6000 ml 1 pièce
15439113 6000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15496133
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements
Les flacons Erlenmeyer à col étroit en verre réutilisables Fibroblastes™ sont utiles pour les solutions de mesure et de mélange où un haut degré de précision n’est pas nécessaire. Le contour externe, long et conique minimise les ébrèchements.
  • Partie supérieure façonnée renforcée avec finition arrondie
  • Corps à paroi épaisse
  • Pastilles de marquage en émail de céramique blanc
Compliance
Conçus avec les exigences de la spécification ASTM™ E1404 type 1 de classe 1
Spécification
Matériau du bouchon Caoutchouc
Description Partie supérieure : Usinage de qualité industrielle avec échelle de capacité
Diamètre (impériale) externe 1,96 in
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Plage de graduations 20 à 50 ml
Graduations 10 ml
Hauteur (impériale) 3,07 in
Hauteur (métrique) 7,8 cm
Nbre de positions 1
Type de produit Erlenmeyer Flask
Surface d’écriture Marquage en émail de céramique à finition mate
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Yes
Mouth Style Étroit
Stérilité Non-sterile
Forme du fond Flat
Diamètre (métrique) externe 50 mm
Traitement de surface Untreated
Taille du bouchon 1