Learn More
FISHERBRAND™ Tubes en verre réutilisables avec bouchons à vis phénoliques
Code produit 15214385 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Diamètre du filetage:
15-415
18-415
Capacité (métrique):
16 mL
30 ml
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Diamètre du filetage Capacité (métrique) Conditionnement
15214385 16 mm 125 mm 15-415 16 mL 250 pièces
16258831 20 mm 150 mm 18-415 30 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214385 Fournisseur FISHERBRAND™ Code fournisseur 73750M94
Quantité Prix
1 355.00€ / 250 pièces
4 319.50€ / 250 pièces
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Bouchon à vis phénolique avec un revêtement en caoutchouc blanc
Bouchon à vis phénolique avec un revêtement en caoutchouc blanc
  • Verre borosilicaté de haute qualité
  • Pastille de marquage
Informations sur la commande
Conditionné dans des plateaux sous film plastique thermorétracté, non pelucheux
Spécification
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 16 mL
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
À utiliser avec Pour les travaux de culture tissulaire et les travaux bactériologiques généraux
Type d’étiquette Pastille de marquage
Matériau de revêtement Caoutchouc
Diamètre du filetage 15-415
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube en verre réutilisable
Forme du fond Fond rond