Learn More
FISHERBRAND™ Tubes en verre réutilisables avec bouchons à vis phénoliques
Code produit 16258831 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Diamètre du filetage:
15-415
18-415
Capacité (métrique):
16 mL
30 ml
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Diamètre du filetage Capacité (métrique) Conditionnement
16258831 20 mm 150 mm 18-415 30 ml 500 pièces
15214385 16 mm 125 mm 15-415 16 mL 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16258831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.67€
    656.24€ / 500 pièces
    Économisez 104.43€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bouchon à vis phénolique avec un revêtement en caoutchouc blanc
Bouchon à vis phénolique avec un revêtement en caoutchouc blanc
  • Verre borosilicaté de haute qualité
  • Pastille de marquage
Informations sur la commande
Conditionné dans des plateaux sous film plastique thermorétracté, non pelucheux
Spécification
Matériau du bouchon Phénolique
Capacité (métrique) 30 ml
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
À utiliser avec Pour les travaux de culture tissulaire et les travaux bactériologiques généraux
Type d’étiquette Pastille de marquage
Matériau de revêtement Caoutchouc
Diamètre du filetage 18-415
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Diamètre (métrique) 20 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube en verre réutilisable
Forme du fond Arrondi