Learn More
Fisherbrand™ Pilons Pellet Pestle jetables sans RNase
Code produit 16339635 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Avec tube
Sans tube
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
16339635 Avec tube 100 pièces
13236679 Sans tube 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16339635
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conditionnement individuel pour garantir la pureté
Conditionnement individuel, gage de pureté
  • Sans RNase, DNase, et pyrogène
  • Volume : 1,5 ml
Spécification
Autoclavable Oui
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 0,05 oz.
Capacité (métrique) 1,5 ml
Matériau Polypropylène
Type de produit Pilon à granulés
Jetable Oui
Longueur (impériale) 2,75 in
Exempt de DNase Oui
Comprend Avec tube
Longueur (métrique) 70mm