Spécification
| Type | Cuvette |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Hauteur (métrique) | 105mm |
| À utiliser avec (équipement) | Coleman™ Jr. II |
| À utiliser avec (application) | Spectrophotometer Calibration |
| Forme | Rond |
| Diamètre (métrique) | 19mm |