Learn More
Fisherbrand™ Remplisseur de sécurité à pipette à poire
Code produit 11779165 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3/boîte
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11779165 3/boîte 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11779165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.55€
    14.94€ / 3 pièces
    Économisez 18.61€
    55% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Permet de remplir n’importe quelle pipette de taille standard sans risque de fissure ou d’ébrèchement. La poire pour pipette de sécurité Fisherbrand™ utilise un accessoire ABS avec un adaptateur en silicone qui scelle autour des pipettes sans torsion. Livrée avec une bande élastique pour une suspension pratique sur les flacons ou le poignet.
Utilise un accessoire ABS avec un adaptateur en silicone qui scelle autour des pipettes sans torsion. Comprend une bande élastique pour une suspension pratique sur les flacons ou le poignet. Permet de remplir n’importe quelle pipette de taille standard sans risque de fissure ou d’ébrèchement.
  • La pipette ne vient pas en contact avec le plastique dur, ce qui réduit le risque de fissure et d’ébrèchement
  • Capacité de 15 ml, 106 mm de L x 41 mm de D.E. (diamètre de trou de 4,5 à 6,5 mm)
  • Bande élastique pour la suspension sur le flacon de réactif ou le poignet
  • La poire s’adapte aux pipettes de taille standard
Spécification
Pointes compatibles 4,5 à 6,5 mm
Autoclavable Oui
Couleur Rouge
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Pipette
Type à poignée Rond
Matériau Caoutchouc naturel, ABS
Modèle Ampoule
Nombre de canaux 1
Stérilité Non stérile
Type Remplisseur de pipette
Volume (métrique) 15 ml
À utiliser avec (équipement) Pipettes de taille standard
Comprend Bande élastique pratique à pendre au poignet ou sur le flacon de réactif
Quantité 3/boîte
Longueur (impériale) 4,21 in
Longueur (métrique) 107 mm
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,2 à 0,3 in
Diamètre (impériale) externe 1,6 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 4,5 à 6,5 mm
Diamètre (métrique) externe 41 mm