Learn More
Beskrivelse
- Application à une main
- Peut être percé pour l’échantillonnage par bouchon par des systèmes d’instrumentation à tube fermé
- N’interfère pas avec la plupart des méthodes courantes de chimie, de coagulation et de surveillance des médicaments
- S’ajuste aux tubes à essai, tubes à centrifuger, tubes spéciaux et tubes de prélèvement sanguin évacués
- Direct pour l’échantillonnage par bouchon par des systèmes d’instrumentation à tube fermé
- Aucun risque de fissure ni de chute
- Accueil rapide pour les procédures les plus rigoureuses, notamment l’agitation, la centrifugation, la réfrigération et la congélation
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Copolymère élastomère |
| Couleur | Vert |
| Dimensions (impériale) | 0,47 à 0,51 po |
| Dimensions (métrique) | de 12 à 13 mm |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai, tubes à centrifuger, tubes spéciaux, tubes de prélèvement sanguin évacués |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?