Learn More
Fisherbrand™ Spatule de Scoopula™
Code produit 16448115 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 cm
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
16448115 15 cm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16448115
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Creusement des matériaux, du noyau et agitation facile
  • Minimise les déversements lors de la manipulation de petites quantités de matériaux
  • Polyvalence accrue
  • Une extrémité pointue, une extrémité franche
  • Acier inox
  • Ne rouillent pas
Spécification
Forme Extrémité pointue, extrémité franche
Type de produit Scoopula™
À utiliser avec (application) Minimise les déversements lors de la manipulation de petites quantités de matériaux, déterrer des matériaux, dénoyauter et agiter facilement
Longueur (impériale) 6 in
Comprend Une extrémité pointue et une extrémité franche
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 15 cm