Learn More
Fisherbrand™ Rouleau d’étiquettes auto-adhésives
GREENER_CHOICE
Code produit 17827291 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
14 yd.
60 yd.
Largeur (impériale):
0,5 in
0,75 in
1 in
1,5 in
2 in
Comprend:
Rouleau d’étiquettes uniquement
Ruban et distributeur
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Largeur (impériale) Comprend unitSize
17827291 14 yd. 0,5 in Ruban et distributeur 1 pièce
17837291 14 yd. 0,75 in Ruban et distributeur 1 pièce
17817291 60 yd. 1 in Rouleau d’étiquettes uniquement 1 pièce
17857291 14 yd. 1,5 in Rouleau d’étiquettes uniquement 1 pièce
17847291 14 yd. 1 in Rouleau d’étiquettes uniquement 1 pièce
17867291 14 yd. 2 in Rouleau d’étiquettes uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17827291
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Ce kit comprend un rouleau d’étiquettes et un distributeur.
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
  • Adhère au verre, au plastique, au papier et au bois entre -23° et +121°C (-9° et +250°F)
  • Particulièrement adapté à une utilisation avec un autoclave, un réfrigérateur, un congélateur, un stérilisateur et un incubateur
  • Marquage facile au crayon, au stylo, au stylo à bille et avec la plupart des feutres
  • S’enlève sans résidu
  • Résistante à l’huile, l’eau et l’acide
Spécification
Type d’adhésif Auto-adhésif
Couleur Blanc
Format de dia. int.
Type de produit Rouleau d’étiquettes auto-adhésives
À utiliser avec (application) Autoclave, réfrigérateur / congélateur, stérilisateur, incubateur
Comprend Ruban et distributeur
Quantité 1 de chaque
Plage de températures (impériale) -9 à 250°F
Plage de températures (métrique) -23°C à +121°C
Dimensions (L x l) 14 yd x 0,5 in
Longueur (impériale) 14 yd.
Longueur (métrique) 13 m
Largeur (impériale) 0,5 in
Diamètre (impériale) 1 po de dia. int.